845875C
Avanti
18:1 Lyso PC
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyme(s) :
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9Z)/0:0); 110688
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (845875C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (845875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (845875C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 845875C
Concentration
10 mg/mL (845875C-25mg)
25 mg/mL (845875C-200mg)
25 mg/mL (845875C-500mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Clé InChI
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3