840072P
Avanti
Soy Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840072P, powder
Synonyme(s) :
L-α-lysophosphatidylcholine (Soy)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (840072P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840072P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840072P
Type de lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques