810293P
Avanti
C4 TopFluor™ MG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810293P, powder
Synonyme(s) :
1-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-rac-glycerol
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810293P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810293P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3