810251P
Avanti
NBD-6 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P, powder
Synonyme(s) :
5-cholesten-3β-ol 6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproate
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810251P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (810251P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available