Principaux documents
810222P
Avanti
C6-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810222P, powder
Synonyme(s) :
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H59N5O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
737.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810222P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810222P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810222P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The synthesis of glucosyl ceramide (GlcCer) occurs in the cytosolic membranes of Golgi. It is catalysed by GlcCer synthase. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.[1] C6-NBD glcCer is useful to view ceramide rich membrane domains in Golgi compartments.[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810222P-250ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
A functionalized sphingolipid analogue for studying redistribution during activation in living T cells
Collenburg L, et al.
Journal of Immunology, 196(9), 3951-3962 (2016)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)