810176P
Avanti
18:1-12:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810176P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810176P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810176P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available