800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
Description
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Clé InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable