Principaux documents
792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
1 MG
570.00 CHF
570.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
570.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
570.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (792747P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable