Principaux documents
792453C
Avanti
16:0-18:1(n9) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-oleoyl-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
25 MG
206.00 CHF
206.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
206.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H82NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
760.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
206.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792453C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable