791281P
Avanti
α-mycolic acid, methoxy cis
powder
Synonyme(s) :
Cyclopropaneeicosanoic acid, β-hydroxy-2-[(17S,18S)-17-methoxy-18-methylhexatriacontyl]-α-tetracosyl-, (αR,βR,1R,2S)-
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (791281P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 791281P
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C