Principaux documents
700254P
Avanti
3-oxo deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-12α-ol-3-one
10 MG
161.00 CHF
161.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
161.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
161.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg ((700254P-10MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700254P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable