700173P
Avanti
Dihydro T-MAS
powder
Synonyme(s) :
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable