700158P
Avanti
Sitoindoside I
6-O-palmitoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonyme(s) :
3-O-[(6′-O-palmitoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 16:0 sitosteryl glucose
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700158P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700158P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C