Principaux documents
700117P
Avanti
zymostenol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700117P, powder
Synonyme(s) :
zymostenol-d7
1 MG
737.00 CHF
737.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
737.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H39D7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
737.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700117P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700117P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Zymostenol is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL).[1] It acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP).[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700117P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)