700083P
Avanti
3-oxo-4-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholest-4-en-3-one-27-oic acid
Description
(25R)-cholest-4-en-26-oic acid, 3-oxo
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700083P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(CC2)C(CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)C(O)=O)C)=CC2=O
Clé InChI
PSXQJZDFWDKBIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques