Principaux documents
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PIP Mixture
1 EA
182.00 CHF
182.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
182.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
182.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
chloroform:methanol:water
Conditionnement
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Température de stockage
2-30°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C