610015
Avanti
Syringe (250 μL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 250μL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Application
Conditionnement
Informations légales
Pièce de rechange
Souvent commandé avec ce produit