360130P
Avanti
Huzzah™ LPA
Avanti Research™ - A Croda Brand 360130P, powder
Synonyme(s) :
Huzzah™ LPA, Huzzah™ LPA, Human Serum Albumin / Lyso Phosphatidic Acid Complex
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (MS)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 360130P
Conditionnement
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable