Principaux documents
330730C
Avanti
C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine
1 MG
192.00 CHF
192.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
192.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H65NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
192.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330730C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable