Principaux documents
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
1 MG
423.00 CHF
423.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
423.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H56D7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
423.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
Actions biochimiques/physiologiques
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)