171201C
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Heart Total Extract (Bovine)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3