Principaux documents
AOBH042EEAB8
AOBChem
2-Hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)4-2-1-3-5(12)6(4)8(13)14/h1-3,12-14H
Clé InChI
FNBWZLJDEFUGAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydroxy-6-trifluoromethylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34193.pdf