Principaux documents
AMBH95E07C0E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-5-11-2-3(7)4(12-5)6(8,9)10/h2H,1H3
Clé InChI
RQYYIRGQYAPFOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2089333-61-7.html