Principaux documents
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
1 EA
50.80 CHF
50.80 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
50.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
50.80 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Diamètre
3 in.
Description générale
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Informations légales
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.