Principaux documents
Z740996
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 4 mL, O.D. × L 10 mm × 75 mm, round bottom
200 EA
108.00 CHF
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
200 EA
108.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
108.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
10 mm × 75 mm
Capacité
4 mL
Diam. du tube
10 mm
Description générale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC