Principaux documents
Z678449
Krytox® vacuum oil
grade, 1506
500 G
242.00 CHF
242.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Changer de vue
500 G
242.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
242.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Poids mol.
2160
Caractéristiques
grade 1506
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Indice de viscosité
(20 °C) (62 mm2/s)
Densité
1.88 g/mL at 20 °C
Description générale
DuPont Krytox vacuum pump fluids are used in applications where conventional vacuum pump oils cause safety, waste disposal and maintenance problems. They are nonflammable and eliminate the chance of fire in pumps. They are nonreactive and safe to use in oxygen systems. This gives Krytox superior stability as a vacuum pump fluid.
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Informations légales
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable