Principaux documents
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
1000 EA
78.30 CHF
78.30 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
1000 EA
78.30 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
10 μL
Gamme de volumes:
0.1-10 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 1000 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque:
Finn 94060120
78.30 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Matériaux
colorless tip
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Finn 94060120
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Description générale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries