Principaux documents
Z610313
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
6 EA
86.00 CHF
86.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 EA
86.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
86.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 1340173
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
520 mm
Capacité
30 mL , 0.03 mL accuracy
Couleur
amber graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.