Principaux documents
Z548936
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
136.00 CHF
136.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
1 EA
136.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
136.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
166 mm
Capacité
2,000 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC