Principaux documents
Z543284
Sigma-Aldrich
Pipettes micro-capillaires Kimble®
volume 25 μL, accuracy: ±0.5%
Synonyme(s) :
71900-25
250 EA
143.00 CHF
143.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
250 EA
143.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
eCl@ss :
32070205
Nomenclature NACRES :
NB.01
143.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
soda-lime glass
white
Caractéristiques
To Contain
Conditionnement
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 71900-25
Plage de mesure du volume
25 μL, accuracy: ±0.5%
Capacité
25 μL
Description générale
Ces pipettes jetables sont calibrées "au contenu". Les pipettes font 12,7cm de long et faites de verre sodique. Les différentes tailles sont différenciées par un code couleur. Chaque paquet est livré avec un support de pipette. Remplissage facile par capillarité. Pour dispenser le liquide, couvrir simplement l′orifice sur l′ampoule et presser.
Caractéristiques et avantages
  • Complies with ASTM Specification E672
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Calibrated to contain
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
  • Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences