Principaux documents
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
1 PKG
37.80 CHF
37.80 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 PKG
37.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
37.80 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785575
D.I.
63.1 mm
Taille de la paroi
3.5 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company