Principaux documents
Z530263
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 19/22
1 EA
241.00 CHF
241.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
241.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
241.00 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS19/22
Taille du robinet d'arrêt
2 mm
Catégories apparentées
Description générale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC