Z524816
Large capacity StirMantles
for flask size, 12 L, AC/DC input 230 V AC
2 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
2 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant: no
for flask size 12 L
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100D EMS117
Disponibilité
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
Paramètres
100-1850 rpm speed
Consommation électrique
650 W (2 outlets)
Catégories apparentées
Description générale
Order a temperature controller separately.
- Variable-speed stir control
- 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)