Principaux documents
Z504912
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
1 PKG
51.40 CHF
51.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 PKG
51.40 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
51.40 CHF
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855726
D.I.
18.7 mm
Taille de la paroi
2.6 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.