Documents
Z419672
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 PTFE-faced silicone cap liners
diam. 45 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Conditionnement
pkg of 10
Diamètre
45 mm
Catégories apparentées
Description générale
Useful for sampling or the introduction of reactants.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak