Principaux documents
Z414190
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 29/32
1 EA
46.60 CHF
46.60 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
1 EA
46.60 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
46.60 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Joint
male joint: ST/NS29/32
Description générale
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC