Principaux documents
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
1 EA
49.20 CHF
49.20 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
49.20 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
49.20 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-20
Larg. × L
24 mm × 134 mm