Principaux documents
Z285544
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
115 V
Matériaux
fabric
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 25 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100A MIC25
Disponibilité
not available in EU
not available in EU
Paramètres
0-400 °C temp. range
Sortie
27 watts
Description générale
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC