Principaux documents
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
1 EA
79.50 CHF
79.50 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
79.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.01
79.50 CHF
Check Cart for Availability
Taille de filetage du col
GL 45
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Disponibilité
not available in EU
Description générale
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Informations légales
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.