Principaux documents
Z257826
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -10-110 °C, With armor
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 1 °C
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60570-1800
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure de la température
-10-110 °C
Longueur
145 mm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Informations légales
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.