Principaux documents
Z247057
Coors casserole
capacity 270 mL
1 EA
62.50 CHF
62.50 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
62.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
62.50 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
circles
porcelain
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 12 ea (Internal pack of 6)
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66060
Capacité
270 mL
Diam. × H
100 mm × 50 mm
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm
Description générale
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.