Principaux documents
Z238694
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
1 EA
37.90 CHF
37.90 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
1 EA
37.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
37.90 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.550.1
Longueur
500 mm
Diam. de l'axe
6 mm
Description générale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.