Principaux documents
Z232912
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
241924602
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Joint
joint neck29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Stopper
without cap
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241924602
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
500 mL
Description générale
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
Autres remarques
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences