Principaux documents
Z223530
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 24/40
1 EA
96.10 CHF
96.10 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
96.10 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
96.10 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS24/40
Catégories apparentées
Description générale
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC