Principaux documents
Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Synonyme(s) :
Weighing pan
50 EA
45.80 CHF
500 EA
382.00 CHF
45.80 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 EA
45.80 CHF
500 EA
382.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.71
45.80 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
aluminum
circles
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Diam. × H
100 mm × 8 mm
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm
Description générale
Oil-free.