Principaux documents
Z179825
Supelco
Stoppeur pour colonnes Michel-Miller
Ace-Thred for #25
1 EA
110.00 CHF
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
110.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
110.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 580325
Technique(s)
LPLC: suitable
Raccords
Ace-Thred for #25
Description générale
PTFE. A utiliser à n′importe quelle extrémité de colonne avec filetage Ace-Thred. Permet une fermeture étanche sans joint torique.