Principaux documents
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
1 EA
60.50 CHF
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
60.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
10,000 mL
Diam. × H
171 mm × 51 mm
Description générale
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1