Principaux documents
Z171697
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 300 mm
1 EA
524.00 CHF
524.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
1 EA
524.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
524.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Joint
joint ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 595514
L de l'enveloppe
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.