Principaux documents
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
1 EA
507.00 CHF
507.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
507.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
507.00 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 595513
L de l'enveloppe
250 mm
Catégories apparentées
Description générale
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.