Principaux documents
Z158291
Ace Enlarging Adapter
female joint: SJ 35/20, male joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
glass adapter, glass adapters
1 EA
71.50 CHF
71.50 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
1 EA
71.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
71.50 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Joint
female joint: SJ35/20
male joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 502025